2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane oxalate(2:1)
OR40657-1G OR40657-5G
APOSOR40657-1GEA 328 EUR InStock
APOSOR40657-1G APOSOR40657-5G
2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate 97%
2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate
Formule: C₁₆H₂₈N₂O₆
MW: 344,4 g/mol
Point d'ébullition: 208.4 °C
Densité: 1.048 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11035888
Numéro CAS: 1429056-28-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité