2,3-Xylénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR40665-25G OR40665-5G OR40665-100G
APOSOR40665-25GEA 45.1 EUR InStock
APOSOR40665-25G APOSOR40665-5G APOSOR40665-100G
2,3-Xylénol 98%
2,3-Xylénol
Formule: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 216…218 °C
Point de fusion: 70…76 °C
Point d'éclair: 95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002227
Numéro CAS: 526-75-0
EINECS: 208-395-3
ONU: 2928
ADR: 6.1+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité