6-Bromo-o-cresol 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-6-methylphenol
OR40668-25G OR40668-5G OR40668-100G
APOSOR40668-25GEA 241 EUR InStock
APOSOR40668-25G APOSOR40668-5G APOSOR40668-100G
6-Bromo-o-cresol 96%
6-Bromo-o-cresol
Formule: C₇H₇BrO
MW: 187,0300 g/mol
Point d'ébullition: 207…210 °C
Point de fusion: 16.5 °C
Densité: 1.51 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09907876
Numéro CAS: 13319-71-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité