1,5-Naphthyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR40671-1G OR40671-25G OR40671-5G
APOSOR40671-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR40671-1G APOSOR40671-25G APOSOR40671-5G
1,5-Naphthyridine
1,5-Naphthyridine
Formule: C₈H₆N₂
MW: 130,15 g/mol
Point d'ébullition: 150…152 °C/54mmHg
Point de fusion: 69…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039727
Numéro CAS: 254-79-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité