2-Chlorobenzoate de méthyle 99+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR4068-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR4068-5G
2-Chlorobenzoate de méthyle 99+%
2-Chlorobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Point d'ébullition: 233…235 °C
Densité: 1,191 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016337
Numéro CAS: 610-96-8
EINECS: 210-242-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité