6-Chloroindoline-2,3-dione 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Coroindoline-2,3-dione
OR40689-100G OR40689-25G
APOSOR40689-100GEA 249 EUR InStock
APOSOR40689-100G APOSOR40689-25G
6-Chloroindoline-2,3-dione 97+%
6-Chloroindoline-2,3-dione
Formule: C₈H₄ClNO₂
MW: 181,58 g/mol
Point de fusion: 262 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00086347
Numéro CAS: 6341-92-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité