2-Chloro-3-nitro-5-thiophenesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR4069-5GEA 193 EUR InStock
APOSOR4069-5G APOSOR4069-1G
2-Chloro-3-nitro-5-thiophenesulphonyl chloride
2-Chloro-3-nitro-5-thiophenesulphonyl chloride
Formule: C₄HCl₂NO₄S₂
MW: 262,09 g/mol
Point de fusion: 51…54 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00067978
Numéro CAS: 58457-24-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité