Triéthylsilylacetylene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR40699-100G OR40699-25G
APOSOR40699-100GEA 836 EUR InStock
APOSOR40699-100G APOSOR40699-25G
Triéthylsilylacetylene 97%
Triéthylsilylacetylene
Formule: C₈H₁₆Si
Densité: 0.783 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075373
Numéro CAS: 1777-03-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité