L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
α,4-Dichloro-α-phényltoluène
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Chlorobenzhydryl chloride, 1-Chloro-4-(chloro(phenyl)methyl)benzene
OR40704-100G OR40704-1KG OR40704-500G
APOSOR40704-100GEA 58 EUR InStock
APOSOR40704-100G APOSOR40704-1KG APOSOR40704-500G
α,4-Dichloro-α-phényltoluène
α,4-Dichloro-α-phényltoluène
Formule: C₁₃H₁₀Cl₂
MW: 237.13 g/mol
Point d'ébullition: 159…160 °C/2mmHg
Densité: 1.239 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000856
Numéro CAS: 134-83-8
EINECS: 205-158-6
ONU: 3265
ADR: 8 II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité