Naphthalen-2-ylhydrazine hydrochloride 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40713-100G
APOSOR40713-100GEA 58 EUR InStock
APOSOR40713-100G
Naphthalen-2-ylhydrazine hydrochloride 95+%
Naphthalen-2-ylhydrazine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₁ClN₂
MW: 194,6607 g/mol
Point de fusion: 123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04109481
Numéro CAS: 2243-58-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité