(m-Acrylamidophenyl)boronic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Acrylamidophenylboronic acid, (3-Acrylamidophenyl)boronic acid
OR40723-1G OR40723-5G
APOSOR40723-1GEA 39.3 EUR InStock
APOSOR40723-1G APOSOR40723-5G
(m-Acrylamidophenyl)boronic acid 95%
(m-Acrylamidophenyl)boronic acid
Formule: C₉H₁₀BNO₃
MW: 191 g/mol
Point de fusion: 148 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09025755
Numéro CAS: 99349-68-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité