2,2,2-Trichloroéthanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR40732-100GEA 94.5 EUR InStock
APOSOR40732-100G APOSOR40732-500G
2,2,2-Trichloroéthanol
2,2,2-Trichloroéthanol
Formule: C₂H₃Cl₃O
MW: 149,4 g/mol
Point d'ébullition: 152…154 °C
Point de fusion: 17,8 °C
Densité: 1,56 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 115-20-8
EINECS: 204-071-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité