2-Aminophénol 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR40733-500GEA 94.5 EUR InStock
APOSOR40733-500G APOSOR40733-100G
2-Aminophénol 99%
2-Aminophénol
Formule: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Point de fusion: 170…175 °C
Point d'éclair: 168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007690
Numéro CAS: 95-55-6
EINECS: 202-431-1
ONU: 2512
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité