1-Amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR40739-1GEA 26.3 EUR InStock
APOSOR40739-1G APOSOR40739-25G APOSOR40739-250MG APOSOR40739-5G
1-Amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride 97%
1-Amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride
Formule: C₄H₇ClN₂
MW: 118,56 g/mol
Point de fusion: 214…220 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114063
Numéro CAS: 127946-77-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité