1,3-Dichloro-5,5-diméthylhydantoïne
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR40788-500GEA 69.8 EUR InStock
APOSOR40788-500G APOSOR40788-100G APOSOR40788-250G
1,3-Dichloro-5,5-diméthylhydantoïne
1,3-Dichloro-5,5-diméthylhydantoïne
Formule: C₅H₆Cl₂N₂O₂
MW: 197,02 g/mol
Point de fusion: 132…136 °C
Densité: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003190
Numéro CAS: 118-52-5
ONU: 3085
ADR: 5.1+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité