Isothiazole-3-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40803-250MG OR40803-100MG OR40803-1G
APOSOR40803-250MGEA 261 EUR InStock
APOSOR40803-250MG APOSOR40803-100MG APOSOR40803-1G
Isothiazole-3-carboxylic acid 97%
Isothiazole-3-carboxylic acid
Formule: C₄H₃NO₂S
Point de fusion: 135…137 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09834765
Numéro CAS: 4576-90-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité