Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chlorobenzoylacétonitrile

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR4086-25GEA 285 EUR InStock
APOSOR4086-25G APOSOR4086-1G APOSOR4086-5G
3-Chlorobenzoylacétonitrile
3-Chlorobenzoylacétonitrile


Formule: C₉H₆ClNO
MW: 179,61 g/mol
Point de fusion: 82…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067891
Numéro CAS: 21667-62-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité