2-Bromo-4,5-dichloroimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-4,5-dichloro-1H-imidazole
OR4087-25G OR4087-5G
APOSOR4087-25GEA 261 EUR InStock
APOSOR4087-25G APOSOR4087-5G
2-Bromo-4,5-dichloroimidazole
2-Bromo-4,5-dichloroimidazole
Formule: C₃HBrCl₂N₂
MW: 215,86 g/mol
Point de fusion: 215…223 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067894
Numéro CAS: 16076-27-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité