2-(Methylthio)thiophene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Mehtylthio)thiophene
OR4091-10G OR4091-5G OR4091-1G
APOSOR4091-10GEA 163 EUR InStock
APOSOR4091-10G APOSOR4091-5G APOSOR4091-1G
2-(Methylthio)thiophene
2-(Methylthio)thiophene
Formule: C₅H₆S₂
MW: 130,23 g/mol
Point d'ébullition: 82…84 °C/15mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00052382
Numéro CAS: 5780-36-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité