6-Chloro-5-nitroquinoline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR41004-1G OR41004-5G
APOSOR41004-1GEA 65.5 EUR InStock
APOSOR41004-1G APOSOR41004-5G
6-Chloro-5-nitroquinoline 98%
6-Chloro-5-nitroquinoline
Formule: C₉H₅ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00093616
Numéro CAS: 86984-32-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité