3,5-Dihydroxybenzaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR41006-1G OR41006-5G
APOSOR41006-1GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR41006-1G APOSOR41006-5G
3,5-Dihydroxybenzaldéhyde
3,5-Dihydroxybenzaldéhyde
Formule: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Point de fusion: 153…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016611
Numéro CAS: 26153-38-8
EINECS: 247-479-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité