Méthyle 3-nitrosalicylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR41007-25G OR41007-5G OR41007-1G
APOSOR41007-25GEA 194 EUR InStock
APOSOR41007-25G APOSOR41007-5G APOSOR41007-1G
Méthyle 3-nitrosalicylate
Méthyle 3-nitrosalicylate
Formule: C₈H₇NO₅
Point de fusion: 127…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272263
Numéro CAS: 22621-41-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité