Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3,4,4'-Tetrahydroxybenzophenone 98%

Fournisseur: Apollo Scientific

APOSOR41023-100GEA 136 EUR InStock
APOSOR41023-100G
2,3,4,4'-Tetrahydroxybenzophenone 98%
2,3,4,4'-Tetrahydroxybenzophenone


Formule: C₁₃H₁₀O₅
MW: 246,2155 g/mol
Point de fusion: 221 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00083097
Numéro CAS: 31127-54-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité