6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR41051-1GEA 65.5 EUR InStock
APOSOR41051-1G
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₅ClN₂O₂
MW: 196,59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02186559
Numéro CAS: 182181-19-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité