Methyl-4-azaindole-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR41118-1G OR41118-250MG
APOSOR41118-1GEA 473 EUR InStock
APOSOR41118-1G APOSOR41118-250MG
Methyl-4-azaindole-2-carboxylate
Methyl-4-azaindole-2-carboxylate
Formule: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09743416
Numéro CAS: 394223-19-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité