Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR41128-10G OR41128-25G OR41128-5G
APOSOR41128-10GEA 111 EUR InStock
APOSOR41128-10G APOSOR41128-25G APOSOR41128-5G
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid 97%
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Formule: C₇H₅N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01975194
Numéro CAS: 25940-35-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité