6-Bromo-1,8-naphthyridin-2-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-6-bromo-1,8-naphthyridine
OR41142-1G OR41142-250MG
APOSOR41142-1GEA 169 EUR InStock
APOSOR41142-1G APOSOR41142-250MG
6-Bromo-1,8-naphthyridin-2-amine
6-Bromo-1,8-naphthyridin-2-amine
Formule: C₈H₆BrN₃
MW: 224,0573 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09909648
Numéro CAS: 64874-38-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité