Acide 2,6-diméthylbenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR41144-25G
APOSOR41144-25GEA 69.6 EUR InStock
APOSOR41144-25G
Acide 2,6-diméthylbenzoïque
Acide 2,6-diméthylbenzoïque
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 160 °C/17mmHg
Point de fusion: 114…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002483
Numéro CAS: 632-46-2
EINECS: 211-177-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité