1,3-Dioxan-2-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR41165-5G OR41165-1G
APOSOR41165-5GEA 161 EUR InStock
APOSOR41165-5G APOSOR41165-1G
1,3-Dioxan-2-one
1,3-Dioxan-2-one
Formule: C₄H₆O₃
MW: 102,09 g/mol
Point d'ébullition: 135 °C/3.75mmHg
Point de fusion: 48 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010440
Numéro CAS: 2453-03-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité