Bromocyclobutane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Cyclobutyl bromide
OR41168-25G OR41168-5G
APOSOR41168-25GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR41168-25G APOSOR41168-5G
Bromocyclobutane 98%
Bromocyclobutane
Formule: C₄H₇Br
MW: 135 g/mol
Point d'ébullition: 107…108 °C
Densité: 1.434 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 22 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001317
Numéro CAS: 4399-47-7
EINECS: 224-530-9
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité