5-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR4117-250MGEA 14.7 EUR InStock
APOSOR4117-250MG APOSOR4117-1G
5-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
5-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₈H₉BO₄
MW: 179,9700 g/mol
Point de fusion: 160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319044
Numéro CAS: 127972-02-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité