6-Chloropyrimidine-4-carbonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR41172-1G OR41172-5G
APOSOR41172-1GEA 187 EUR InStock
APOSOR41172-1G APOSOR41172-5G
6-Chloropyrimidine-4-carbonitrile 97%
6-Chloropyrimidine-4-carbonitrile
Formule: C₅H₂ClN₃
Point de fusion: 25 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09607731
Numéro CAS: 939986-65-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité