1,3,5-Tribromobenzène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4123-100G OR4123-25G OR4123-500G
APOSOR4123-100GEA 42.3 EUR InStock
APOSOR4123-100G APOSOR4123-25G APOSOR4123-500G
1,3,5-Tribromobenzène
1,3,5-Tribromobenzène
Formule: C₆H₃Br₃
Point d'ébullition: 271 °C
Point de fusion: 117…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000080
Numéro CAS: 626-39-1
EINECS: 210-947-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité