Methyl nicotinoylacetate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3-oxo-3-(pyridin-3-yl)propanoate
OR4128-1G OR4128-5G OR4128-25G
APOSOR4128-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR4128-1G APOSOR4128-5G APOSOR4128-25G
Methyl nicotinoylacetate
Methyl nicotinoylacetate
Formule: C₉H₉NO₃
MW: 179,175 g/mol
Point de fusion: 34…42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216524
Numéro CAS: 54950-20-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité