Uracil-5-carboxaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR4144-1G OR4144-250MG
APOSOR4144-1GEA 187 EUR InStock
APOSOR4144-1G APOSOR4144-250MG
Uracil-5-carboxaldehyde 98%
Uracil-5-carboxaldehyde
Formule: C₅H₄N₂O₃
Point de fusion: >300 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192185
Numéro CAS: 1195-08-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité