1-Hexylpipérazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4146-1G OR4146-250MG
APOSOR4146-1GEA 16.1 EUR InStock
APOSOR4146-1G APOSOR4146-250MG
1-Hexylpipérazine
1-Hexylpipérazine
Formule: C₁₀H₂₂N₂
Point d'ébullition: 98…103 °C/10mmHg
Densité: 0.877 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075185
Numéro CAS: 51619-55-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité