5-Hydroxymethyluracil
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4151-25G OR4151-5G OR4151-100G
APOSOR4151-25GEA 102 EUR InStock
APOSOR4151-25G APOSOR4151-5G APOSOR4151-100G
5-Hydroxymethyluracil
5-Hydroxymethyluracil
Formule: C₅H₆N₂O₃
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006070
Numéro CAS: 4433-40-3
EINECS: 224-636-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité