2-Bromobenzophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Bromophenyl)(phenyl)methanone
OR4152-25G
APOSOR4152-25GEA 144 EUR InStock
APOSOR4152-25G
2-Bromobenzophénone 98%
2-Bromobenzophénone
Formule: C₁₃H₉BrO
MW: 261,12 g/mol
Point d'ébullition: 345 °C
Point de fusion: 40…44 °C
Densité: 1.431 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00032462
Numéro CAS: 13047-06-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité