1-(2-Hydroxyphényl)pipérazine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: o-(1-Piperazinyl)phenol, 2-(1-Piperazinyl)phenol
OR4153-10G OR4153-250G OR4153-50G
APOSOR4153-10GEA 81.2 EUR InStock
APOSOR4153-10G APOSOR4153-250G APOSOR4153-50G
1-(2-Hydroxyphényl)pipérazine 98%
1-(2-Hydroxyphényl)pipérazine
Formule: C₁₀H₁₄N₂O
MW: 178,23 g/mol
Point de fusion: 125…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190246
Numéro CAS: 1011-17-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité