3-(1-Naphthyl)propionic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4167-1G OR4167-5G OR4167-25G
APOSOR4167-1GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR4167-1G APOSOR4167-5G APOSOR4167-25G
3-(1-Naphthyl)propionic acid
3-(1-Naphthyl)propionic acid
Formule: C₁₃H₁₂O₂
MW: 200,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00033058
Numéro CAS: 3243-42-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité