Ethyl-2-methylnicotinate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2-methylnicotinate
OR42000-1G OR42000-5G
APOSOR42000-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR42000-1G APOSOR42000-5G
Ethyl-2-methylnicotinate 98%
Ethyl-2-methylnicotinate
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Point d'ébullition: 126…127 °C/24mmHg
Densité: 1.072 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006336
Numéro CAS: 1721-26-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité