2-Éthyl-1H-pyrrole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR42007-1G OR42007-5G
APOSOR42007-1GEA 80 EUR InStock
APOSOR42007-1G APOSOR42007-5G
2-Éthyl-1H-pyrrole 98%
2-Éthyl-1H-pyrrole
Formule: C₆H₉N
Point d'ébullition: 164…165 °C/754mmHg
Densité: 0.929 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 62 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00060477
Numéro CAS: 1551-06-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité