(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR4201-5GEA 147 EUR InStock
APOSOR4201-5G APOSOR4201-10G
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid 98%
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid
Formule: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,22 g/mol
Point de fusion: 55…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368365
Numéro CAS: 85977-52-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité