4-Méthoxystyrène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Vinylanisole
APOSOR42010-5GEA 45.2 EUR InStock
APOSOR42010-5G APOSOR42010-1G
4-Méthoxystyrène
4-Méthoxystyrène
Formule: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Point d'ébullition: 41…42 °C/0,5mmHg
Densité: 1,002 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 72 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008619
Numéro CAS: 637-69-4
EINECS: 211-298-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité