Décahydronaphtalène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Decalin, Bicyclo[4.4.0]decane, Decahydronaphthalene
OR42013-2.5L
APOSOR42013-2.5LEA 313 EUR InStock
APOSOR42013-2.5L
Décahydronaphtalène 98%
Décahydronaphtalène
Formule: C₁₀H₁₈
MW: 138,25 g/mol
Point d'ébullition: 189…191 °C
Point de fusion: –125 °C
Densité: 0.896 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 57.2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004130
Numéro CAS: 91-17-8
EINECS: 202-046-9
ONU: 1147
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité