4-Quinoléinol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4202-100G OR4202-25G
APOSOR4202-100GEA 85.8 EUR InStock
APOSOR4202-100G APOSOR4202-25G
4-Quinoléinol 97%
4-Quinoléinol
Formule: C₉H₇NO
Point de fusion: 200…206 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006777
Numéro CAS: 611-36-9
EINECS: 210-268-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité