(2-Benzimidazolyl)acetonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR42023-100G OR42023-25G
APOSOR42023-100GEA 127 EUR InStock
APOSOR42023-100G APOSOR42023-25G
(2-Benzimidazolyl)acetonitrile 98%
(2-Benzimidazolyl)acetonitrile
Formule: C₉H₇N₃
MW: 157,18 g/mol
Point de fusion: 200…205 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005601
Numéro CAS: 4414-88-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité