9-Phenylcarbazole-3-boronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (9-Phenyl-9H-carbazol-3-yl)boronic acid, 9-Phenyl-3-carbazoleboronic acid
OR42024-25G OR42024-5G
APOSOR42024-25GEA 58 EUR InStock
APOSOR42024-25G APOSOR42024-5G
9-Phenylcarbazole-3-boronic acid
9-Phenylcarbazole-3-boronic acid
Formule: C₁₈H₁₄BNO₂
MW: 287,13 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12196936
Numéro CAS: 854952-58-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité