9-Bromo-9-phenylfluorene
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 9-Bromo-9-phenyl-9H-fluorene
OR4204-1G OR4204-25G OR4204-5G
APOSOR4204-1GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR4204-1G APOSOR4204-25G APOSOR4204-5G
9-Bromo-9-phenylfluorene
9-Bromo-9-phenylfluorene
Formule: C₁₉H₁₃Br
MW: 321,23 g/mol
Point de fusion: 99…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075522
Numéro CAS: 55135-66-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité