4-Benzyloxy-3-methoxyphenylacetic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR42061-1G OR42061-5G
APOSOR42061-1GEA 203 EUR InStock
APOSOR42061-1G APOSOR42061-5G
4-Benzyloxy-3-methoxyphenylacetic acid 98%
4-Benzyloxy-3-methoxyphenylacetic acid
Formule: C₁₆H₁₆O₄
MW: 272,30 g/mol
Point de fusion: 100…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00185562
Numéro CAS: 29973-91-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité